6-Hydroxy-5-(tetrahydropyran-2-yl)-2-naphthalinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5649-1G BB-5649-250M
COBBBB-5649-1GEA 595 EUR InStock
COBBBB-5649-1G COBBBB-5649-250M
6-Hydroxy-5-(tetrahydropyran-2-yl)-2-naphthalinboronsäure
6-Hydroxy-5-(tetrahydropyran-2-yl)-2-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₅H₁₇BO₄
MDL Number: MFCD11855850
CAS-Nummer: 1150114-57-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge