1-Methyl-2-vinylpyridiniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
69701-100MG 69701-500MG
SIAL69701-100MGEA 0 EUR InStock
SIAL69701-100MG SIAL69701-500MG
1-Methyl-2-vinylpyridiniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-vinylpyridiniumtrifluormethansulfonat
Formel: C₉H₁₀F₃NO₃S
MDL Number: MFCD00210068
CAS-Nummer: 339530-78-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge