2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB02042.1 SB02042.10 SB02042.50
MAYBSB02042.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB02042.1 MAYBSB02042.10 MAYBSB02042.50
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
MDL Number: MFCD01934396
CAS-Nummer: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge