1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010845-5G 010845-1G
FLUO010845-5GEA 76.2 EUR InStock
FLUO010845-5G FLUO010845-1G
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
MDL Number: MFCD03453063
CAS-Nummer: 269410-08-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge