1H-Pyrazol-4-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706256-1G 706256-250MG
SIAL706256-1GEA 132 EUR InStock
SIAL706256-1G SIAL706256-250MG
1H-Pyrazol-4-boronsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₃H₅BN₂O₂
MDL Number: MFCD07368251
CAS-Nummer: 763120-58-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge