1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8661-5G PN-8661-1G PN-8661-250M
COBBPN-8661-5GEA 341 EUR InStock
COBBPN-8661-5G COBBPN-8661-1G COBBPN-8661-250M
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236.12 g/mol
MDL Number: MFCD06659062
CAS-Nummer: 844891-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge