2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A51203-25G A51203-5G
A51203-25GEA 762 EUR InStock
A51203-25G A51203-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₁N₃
MDL Number: MFCD00005597
CAS-Nummer: 29096-75-1
EINECS: 249-430-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23bd060702335b5760748a335336378c3ac53b44&vid=23bd060702335b5760748a335336378c3ac53b44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge