N-Boc-2-fluor-4-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1137-5G AN-1137-1G
COBBAN-1137-5GEA 188 EUR InStock
COBBAN-1137-5G COBBAN-1137-1G
N-Boc-2-fluor-4-iodanilin
N-Boc-2-fluor-4-iodanilin
Formel: C₁₁H₁₃FINO₂
MDL Number: MFCD06797742
CAS-Nummer: 886497-72-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge