3-(3-Fluor-4-methylphenyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1394-5G AN-1394-1G
COBBAN-1394-5GEA 595 EUR InStock
COBBAN-1394-5G COBBAN-1394-1G
3-(3-Fluor-4-methylphenyl)anilin
3-(3-Fluor-4-methylphenyl)anilin
Formel: C₁₃H₁₂FN
MDL Number: MFCD12913928
CAS-Nummer: 1187386-07-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge