4-Fluor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4530-5G CA-4530-25G CA-4530-1G
COBBCA-4530-5GEA 98.3 EUR InStock
COBBCA-4530-5G COBBCA-4530-25G COBBCA-4530-1G
4-Fluor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
4-Fluor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
Formel: C₁₅H₁₄FNO₂
MDL Number: MFCD01359589
CAS-Nummer: 346725-04-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge