1-Naphthylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2671-25G PN-2671-5G
COBBPN-2671-25GEA 365 EUR InStock
COBBPN-2671-25G COBBPN-2671-5G
1-Naphthylboronsäurepinakolester
1-Naphthylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₁₉BO₂
MDL Number: MFCD05663869
CAS-Nummer: 68716-52-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge