4-Amino-1-naphthalinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-6206-1G PN-6206-250M
COBBPN-6206-1GEA 813 EUR InStock
COBBPN-6206-1G COBBPN-6206-250M
4-Amino-1-naphthalinboronsäurepinakolester
4-Amino-1-naphthalinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₀BNO₂
MDL Number: MFCD15143602
CAS-Nummer: 1218790-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge