3-(3-Nitrophenyl)-5-propyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6537-5G HC-6537-1G
COBBHC-6537-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-6537-5G COBBHC-6537-1G
3-(3-Nitrophenyl)-5-propyl-1,2,4-oxadiazol
3-(3-Nitrophenyl)-5-propyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₃
MDL Number: MFCD10699666
CAS-Nummer: 1033202-02-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge