(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MO00937.10 MO00937.50
CHMPMO00937.10EA 0 EUR InStock
CHMPMO00937.10 CHMPMO00937.50
(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.67 g/mol
MDL Number: MFCD01631931
CAS-Nummer: 51419-59-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge