3-Fluor-4-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3449-5G HC-3449-10G
COBBHC-3449-5GEA 63.9 EUR InStock
COBBHC-3449-5G COBBHC-3449-10G
3-Fluor-4-iodanilin
3-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
MDL Number: MFCD07774187
CAS-Nummer: 656-66-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge