4-Chlor-2-ethoxyanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1076-5G AN-1076-1G
COBBAN-1076-5GEA 595 EUR InStock
COBBAN-1076-5G COBBAN-1076-1G
4-Chlor-2-ethoxyanilin Hydrochlorid
4-Chlor-2-ethoxyanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁Cl₂NO
MDL Number: MFCD07783849
CAS-Nummer: 858855-49-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge