2,5-Dibrom-3,4,6-trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010290-1G 010290-5G
FLUO010290-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010290-1G FLUO010290-5G
2,5-Dibrom-3,4,6-trifluoranilin
2,5-Dibrom-3,4,6-trifluoranilin
Formel: C₆H₂Br₂F₃N
MDL Number: MFCD01862003
CAS-Nummer: 232267-32-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge