1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021615-1G 021615-5G
FLUO021615-1GEA 138 EUR InStock
FLUO021615-1G FLUO021615-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₃BN₂O₂
MDL Number: MFCD05663857
CAS-Nummer: 827614-66-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge