2,5-Dichlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3070-5G HC-3070-1G
COBBHC-3070-5GEA 886 EUR InStock
COBBHC-3070-5G COBBHC-3070-1G
2,5-Dichlor-N-methylanilin Hydrochlorid
2,5-Dichlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈Cl₃N
MDL Number: MFCD12197277
CAS-Nummer: 1193389-58-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge