4-(2-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009239-25G 009239-5G
FLUO009239-25GEA 453 EUR InStock
FLUO009239-25G FLUO009239-5G
4-(2-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(2-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₈FN₃S
MW: 185.22 g/mol
MDL Number: MFCD00041269
CAS-Nummer: 38985-72-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge