Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4101-25G CA-4101-100G
COBBCA-4101-25GEA 50.9 EUR InStock
COBBCA-4101-25G COBBCA-4101-100G
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
MDL Number: MFCD00082564
CAS-Nummer: 59382-59-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge