7-Chlor-4-chinolinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8723-1G PN-8723-250M
COBBPN-8723-1GEA 288 EUR InStock
COBBPN-8723-1G COBBPN-8723-250M
7-Chlor-4-chinolinboronsäurepinakolester
7-Chlor-4-chinolinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₁₇BClNO₂
MW: 289.56 g/mol
MDL Number: MFCD07783020
CAS-Nummer: 871125-83-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge