4-Isochinolinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2436-5G BB-2436-25G BB-2436-1G
COBBBB-2436-5GEA 330 EUR InStock
COBBBB-2436-5G COBBBB-2436-25G COBBBB-2436-1G
4-Isochinolinboronsäure
4-Isoquinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172.9763 g/mol
MDL Number: MFCD03412093
CAS-Nummer: 192182-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge