Ethyl-3-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008928-1G 008928-5G
FLUO008928-1GEA 63.9 EUR InStock
FLUO008928-1G FLUO008928-5G
Ethyl-3-isothiocyanatobenzoat
Ethyl-3-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00060375
CAS-Nummer: 3137-84-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge