Methyl-4-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009505-1G 009505-5G
FLUO009505-1GEA 119 EUR InStock
FLUO009505-1G FLUO009505-5G
Methyl-4-isothiocyanatobenzoat
Methyl-4-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₉H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00041099
CAS-Nummer: 3662-78-0
EINECS: 240-164-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge