4-Methoxy-2-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009512-1G 009512-5G
FLUO009512-1GEA 88.1 EUR InStock
FLUO009512-1G FLUO009512-5G
4-Methoxy-2-nitrophenylisothiocyanat
4-Methoxy-2-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆N₂O₃S
MDL Number: MFCD00041380
CAS-Nummer: 23165-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge