4-Methoxy-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009509-1G 009509-5G
FLUO009509-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009509-1G FLUO009509-5G
4-Methoxy-2-methylphenylisothiocyanat
4-Methoxy-2-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NOS
MDL Number: MFCD00060368
CAS-Nummer: 40046-28-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge