2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00669DA TL00669EA TL00669.50
MAYBTL00669DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00669DA MAYBTL00669EA MAYBTL00669.50
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisothiocyanat
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₁₃NO₂S
MDL Number: MFCD00041366
CAS-Nummer: 21714-25-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge