Blutentnahmesystem, S-Monovette® Neutral
Lieferant: SARSTEDT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
02.1726.001 01.1728.001 02.1726.021 04.1926.001 05.1729.001
SARS02.1726.001EA 155 EUR InStock
SARS02.1726.001 SARS01.1728.001 SARS02.1726.021 SARS04.1926.001 SARS05.1729.001
Blutentnahmesystem, S-Monovette® Neutral
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Die S-Monovette vereint 2 Blutentnahmetechniken - die Aspirationstechnik und die Vakuumtechnik.
Eignet sich für alle Venenverhältnisse und gewährleistet eine optimale Probenqualität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge