Allzweckhandschuhe, Vital 117/Vital 124
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34124216 34124217 34124218 34124210 34124109 34117106
112-5530EA 16.9 EUR InStock
112-5530 112-5531 112-5532 112-5529 112-5533 112-5525
Allzweckhandschuhe, Vital 117/Vital 124
Handschuhe
Diese flüssigkeitsdichten Handschuhe aus Naturlatex sind mit einem Baumwollflock-Futter ausgestattet. Sie sind ideal für nicht aggressive Umgebungen.
  • Ausgezeichnetes Tastempfinden durch die Geschmeidigkeit von Naturlatex
  • Tragekomfort durch das Baumwollflock-Futter
  • Geprägte Textur für optimierten Griff
Geeignete Anwendungsbereiche umfassen die Montage öl- und fettfreier Kleinteile sowie allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Umgang mit Haushaltsreinigern
Zertifizierungen: EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge