Kapillarsäulen, Velocity-5
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
N9306325 N9306327
568-0341EA 538 EUR InStock
568-0341 568-0343
Kapillarsäulen, Velocity-5
Chromatographiesäulen
Diese Säule ist ideal für die allgemeine GC-Analyse von Medikamenten, Pestiziden, Kohlenwasserstoffen, ätherischen Ölen, halbflüchtigen Verbindungen, Umweltproben und Lösungsmittelverunreinigungen.
5 % Diphenyl und 95 % Dimethyl-Polysiloxan
Thermische Stabilität: −60 °C bis +350 °C
Geeigneter Ersatz für: DB-5, HP-5, SPB-5, Rtx®-5, BP-5, CB-5, OV®-5, XTI-5, PTE-5, 007-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge