Allzweckhandschuhe, Ultranitril 454
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34454136 34454137 34454008 34454009 34454130
112-5585EA 5.9 EUR InStock
112-5585 112-5586 112-5587 112-5588 112-5584
Allzweckhandschuhe, Ultranitril 454
Handschuhe
Diese synthetischen Elastomerhandschuhe mit einem Innenbereich aus Baumwollflock sind für den Einsatz in wenig aggressiven Umgebungen konzipiert.
  • Der beflockte Innenbereich sorgt für eine gute Schweißabsorption
  • Hervorragendes präzises Tastempfinden
  • Die geprägte Textur sorgt für eine gute Handhabung rutschiger Gegenstände
  • Optimaler Tragekomfort: Anatomische Passform, neue Qualität der Beflockung
Ideal für Routinearbeiten in Krankenhäusern und Kliniken sowie Reinigungsarbeiten einschließlich Umgang mit Haushaltsreinigern.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2000X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5; Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge