Industriehandschuhe, Ultranitril 472
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34472260 34472266 34472247 34472268 34472269
MAPA34472260EA 25.2 EUR InStock
MAPA34472260 MAPA34472266 MAPA34472247 MAPA34472268 MAPA34472269
Industriehandschuhe, Ultranitril 472
Handschuhe
Diese Nitrilhandschuhe mit chloriniertem Innenbereich und genarbter Außenoberfläche eignen sich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, mechanischen Industrie sowie im Baugewerbe (Tischler/Schreiner). Alleine oder als Überziehhandschuh tragbar.
  • Präzises Arbeiten bei leichtem Chemikalienschutz und bei der Lebensmittelverarbeitung
  • Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke des Handschuhs
  • Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz der zu bearbeitenden Produkte
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2101X), EN ISO 374-1 Typ B (JOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge