6-Wege-Mitteldruck-Auswahlventile, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
V-241 V-341
560-0166EA 775 EUR InStock
560-0166 560-0167
6-Wege-Mitteldruck-Auswahlventile, Upchurch Scientific®
Ventile Auswahlventile
Die 6-Wege-Mitteldruck-Injektionsventile haben einen gemeinsamen Einlass-Port (oder Auslass-Port), der mit sechs verschiedenen Anschlüssen verbunden ist. Falls Ihre Anwendung nicht alle sechs äußeren Ports benötigt, verschließen Sie den bzw. die zusätzlichen Ports mit einem beliebigen 1/4-28-Flachstecker.
  • Biokompatibel und inert
  • Benetzte Oberflächen aus chemikalienbeständigem Vespel® und PTFE
  • Für Drücke bis 1000 psi (69 bar)
  • Ausgezeichnete Wahl für die Selektion mobiler Phasen
Bestellinformation: Jedes Ventil umfasst sechs flanschlose ¹/₄ - 28-Fittinge für Schläuche mit ¹/₁₆" oder ¹/₈" ext. Ø.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge