Chemikalienschutz-Handschuhe, Butoject® 897+
Lieferant: KCL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
897.7 897.9 897.10 897.11 897.8
112-4365EA 107 EUR InStock
112-4365 112-2991 112-2990 112-4364 112-4366
Chemikalienschutz-Handschuhe, Butoject® 897+
Handschuhe
Diese hochflexiblen Chemikalienschutz-Handschuhe aus Butylkautschuk eignen sich für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen.
  • Sehr guter Schutz gegen extrem aggressive Chemikalien
  • Hohe Gasdichtheit
  • Flexibel bei niedrigen Temperaturen, gute Ozonbeständigkeit: Einsetzbar unter extremen klimatischen Bedingungen
  • Rollrand, gepuderte, aufgeraute Oberfläche für besseren Halt
  • Sehr dünn: Geeignet für feine Arbeiten, die Fingerspitzengefühl erfordern
Die Handschuhe werden oft im Laborbereich eingesetzt, da sie gegen eine große Bandbreite von Chemikalien schützen. Die Passform erlaubt es, diese Handschuhe auch als Unterziehhandschuhe zu nutzen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2000X), EN ISO 374-1 Typ A (BCIAKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL <0,65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge