Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ WORK Thor FW44
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FW44BKR47 FW44BKR46 FW44BKR44 FW44BKR43 FW44BKR42 FW44BKR41 FW44BKR40 FW44BKR39 FW44BKR38
PRTWFW44BKR47EA 65 EUR InStock
PRTWFW44BKR47 PRTWFW44BKR46 PRTWFW44BKR44 PRTWFW44BKR43 PRTWFW44BKR42 PRTWFW44BKR41 PRTWFW44BKR40 PRTWFW44BKR39 PRTWFW44BKR38
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ WORK Thor FW44
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Rauleder mit ölbeständiger Zweidichten-PU/TPU-Laufsohle.
  • Energieabsorption im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge