Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, FW02, Steelite™ Perforated Trainer
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FW02BLU38 FW02BLU36 FW02BLU37 FW02BLU47 FW02BLU46 FW02BLU45 FW02BLU44 FW02BLU43 FW02BLU42 FW02BLU41 FW02BLU40 FW02BLU39
PRTWFW02BLU38EA 51.2 EUR InStock
PRTWFW02BLU38 PRTWFW02BLU36 PRTWFW02BLU37 PRTWFW02BLU47 PRTWFW02BLU46 PRTWFW02BLU45 PRTWFW02BLU44 PRTWFW02BLU43 PRTWFW02BLU42 PRTWFW02BLU41 PRTWFW02BLU40 PRTWFW02BLU39
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, FW02, Steelite™ Perforated Trainer
Schuhe und Stiefel
Low cut, S1P, hiker-style safety shoes, anti-static, with perforated cow suede leather upper plus a dual-density, oil resistant PU/PU outer sole.
  • High breathable lining
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Ideal to wear in warm conditions where breathability and comfort is a must.
Colour: Blue
Zertifizierungen: EN 20345:2011 + A1:2007; S1P, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge