Flammfestes Polohemd, 784 PFLA
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1004725402XL 1004725403XL 100472540L 100472540M 100472540S 100472540XL 100472540XS
KWIN1004725402XLEA 122.9 EUR InStock
KWIN1004725402XL KWIN1004725403XL KWIN100472540L KWIN100472540M KWIN100472540S KWIN100472540XL KWIN100472540XS
Flammfestes Polohemd, 784 PFLA
Arbeitskleidung
Flammhemmendes Poloshirt aus 60% Modacryl, 38% Baumwolle und 2% antistatischen Fasern.
  • Kurze Frontblende
  • Brusttasche
  • Lange Ärmel
Gewicht: 255 g/m²
Zertifizierungen: EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge