Regenhose, Classic S441
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S441OGRM S441OGRS S441OGR4XL S441OGRXL S441OGRXXL S441OGRXXXL S441OGRL S441YERS S441YERM S441YERXL S441YERXXL S441YERXXXL S441YER4XL S441YERL S441NARL S441NARM S441NARS S441NARXS S441NAR4XL S441NAR5XL S441NARXL S441NARXXL S441NARXXXL S441BKR4XL S441BKR5XL S441BKR6XL S441BKRL S441BKRM S441BKRS S441BKRXL S441BKRXS S441BKRXXL S441BKRXXXL
PRTWS441OGRMEA 12.8 EUR InStock
PRTWS441OGRM PRTWS441OGRS PRTWS441OGR4XL PRTWS441OGRXL PRTWS441OGRXXL PRTWS441OGRXXXL PRTWS441OGRL PRTWS441YERS PRTWS441YERM PRTWS441YERXL PRTWS441YERXXL PRTWS441YERXXXL PRTWS441YER4XL PRTWS441YERL PRTWS441NARL PRTWS441NARM PRTWS441NARS PRTWS441NARXS PRTWS441NAR4XL PRTWS441NAR5XL PRTWS441NARXL PRTWS441NARXXL PRTWS441NARXXXL PRTWS441BKR4XL PRTWS441BKR5XL PRTWS441BKR6XL PRTWS441BKRL PRTWS441BKRM PRTWS441BKRS PRTWS441BKRXL PRTWS441BKRXS PRTWS441BKRXXL PRTWS441BKRXXXL
Regenhose, Classic S441
Arbeitskleidung
Wasserdichte Hose aus 100% Polyester mit PVC-Beschichtung. Für Arbeit oder Freizeit geeignet.
  • Seitlicher Zugriff mit Druckknopfverschluss
  • Elastischer Bund
  • Per Druckknopf anpassbarer Knöchelbereich
  • Geklebte Nähte
  • Breite Passform: Kann über Standardhosen getragen werden
Gewicht: 150 g/m²
Zertifizierungen: EN 343 (3-1)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge