Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polohemd, langarm, 7393 PM

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

1007815302XL 1007815303XL 1007815304XL 100781530L 100781530M 100781530S 100781530XS 1007815402XL 1007815403XL 1007815404XL 100781540L 100781540M 100781540S 100781540XL 100781540XS 1007819302XL 1007819303XL 1007819304XL 100781930L 100781930M 100781930S 100781930XL 100781930XS 1007819402XL 1007819403XL 1007819404XL 100781940L 100781940M 100781940S 100781940XS
KWIN1007815302XLEA 29.9 EUR InStock
KWIN1007815302XL KWIN1007815303XL KWIN1007815304XL KWIN100781530L KWIN100781530M KWIN100781530S KWIN100781530XS KWIN1007815402XL KWIN1007815403XL KWIN1007815404XL KWIN100781540L KWIN100781540M KWIN100781540S KWIN100781540XL KWIN100781540XS KWIN1007819302XL KWIN1007819303XL KWIN1007819304XL KWIN100781930L KWIN100781930M KWIN100781930S KWIN100781930XL KWIN100781930XS KWIN1007819402XL KWIN1007819403XL KWIN1007819404XL KWIN100781940L KWIN100781940M KWIN100781940S KWIN100781940XS
Polohemd, langarm, 7393 PM
Arbeitskleidung
Farbechtes Polohemd aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.

  • Knopf am Hals
  • Brusttasche
  • Wäscheleasing getestet gemäß ISO 15797

Gewicht: 340 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge