Ladies outdoor jackets, Acode® Summit
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100182531XL 100182331XL
KWIN100182531XLEA 0 EUR InStock
KWIN100182531XL KWIN100182331XL
Ladies outdoor jackets, Acode® Summit
Arbeitskleidung
All-Wetter-Jacke aus 100% leichtem, wind- und wasserdichtem Polyester-Stretch mit atmungsaktivem PU-Laminat. Mit Polyester-Mesh/Taffeta-Futter für eine hohe Atmungsaktivität. Alle Reißverschlüsse in Kontrastfarben.
  • Tailliert, vollständig getapte Nähte
  • Laminierter (= spritzwasserdichter) Reißverschluss vorne
  • Lasergeschnittene Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss, Ärmel- und Seitentaschen mit Reißverschluss Napoleon-Tasche innen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen mit laminiertem Reißverschluss
  • Mesh-Tasche innen, z. B. für Skibrille
  • Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Innenkragen mit Mikro-Fleece gefüttert
  • Verstellbare Kordel am Saum, verstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie
  • Reißverschluss im rückwärtigen Futter
Wasserdichte: 5.000 mm
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge