Regenjacke, Sealtex™ Classic , S450
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S450OGRL S450OGRM S450OGRS S450OGRXXL
PRTWS450OGRLEA 67.2 EUR InStock
PRTWS450OGRL PRTWS450OGRM PRTWS450OGRS PRTWS450OGRXXL
Regenjacke, Sealtex™ Classic , S450
Arbeitskleidung
Diese wasserdichte Jacke besteht aus Sealtex™ Classic, einem hochtechnologischen PU-beschichteten Gewebe auf einem flexiblen, hochbeständigen Polyester-Trikot-Gewebe. Das Kleidungsstück hält Sie auch bei widrigen Bedingungen warm und trocken. Die verschweißten Nähte halten Regen und Wind ab und der strapazierfähige, dehnbare Stoff lässt sich leicht abwischen, sodass die Kleidungsstücke länger halten.
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Verstaubare Kapuze
  • Verdeckter Druckknopf- und Reißverschluss
  • Mit Druckknopf verstellbare Bündchen
  • Ösen und Rückenschlitz zur Belüftung
  • Jacke kann mit der passenden Hose S451 kombiniert werden, um bei schlechtem Wetter komplett wasserdicht zu sein
Gewicht: 200 g/m²
Zertifizierungen: EN 343 (3-1)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge