Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND Q+
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26005-6000 26005-6030 26005-6060 26005-6090
555-8867EA 743 EUR InStock
555-8867 555-8866 555-8865 555-8864
Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND Q+
Chromatographiesäulen
Intermediate polarity columns for baseline separation of ethane, ethylene and acetylene.
  • Porous divinyl benzene homopolymer
  • Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..