Reinraum-Kapuze mit Reißverschluss, 5R011
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1010835002XL 101083500L 101083500M 101083500S 101083500XL 101083500XS 1010839002XL 101083900L 101083900M 101083900S 101083900XL 101083900XS
KWIN1010835002XLEA 37.9 EUR InStock
KWIN1010835002XL KWIN101083500L KWIN101083500M KWIN101083500S KWIN101083500XL KWIN101083500XS KWIN1010839002XL KWIN101083900L KWIN101083900M KWIN101083900S KWIN101083900XL KWIN101083900XS
Reinraum-Kapuze mit Reißverschluss, 5R011
Arbeitskleidung
Diese Reinraum-Kapuzen sind hergestellt aus XR50-Material, das zu 97% aus Polyester und zu 3% aus leitfähigen Fasern besteht. Das Material eignet sich ideal für den Einsatz in sterilen Umgebungen und zeigt keine Änderung der Porengröße nach 50 Wasch- und Autoklavierzyklen.
  • Mit vorderem Reißverschluss
  • Verstellbarer Druckknopfverschluss am Hals
  • Vollständige Schulterabdeckung
Gewicht: 115 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge