Magnesiumsulfat 0.02 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17377.2000 17377.3000 17377.5020
KRAF17377.2000EA 0 EUR InStock
KRAF17377.2000 KRAF17377.3000 KRAF17377.5020
Magnesiumsulfat 0.02 mol/l in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 0 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=fb724e32fe6eff6047039c3a432b6a187ee9ba9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge