2-Cyclohexylethylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H31156.03 H31156.06
H31156.03EA 52.5 EUR InStock
H31156.03 H31156.06
2-Cyclohexylethylboronsäurepinakolester 96%
2-Cyclohexylethylboronsäurepinakolester
Purity: 96% CAS No.: 167692-95-7 Molecular Formula: C14H27BO2 Formula Weight: 238.18 MDL No.: MFCD12546193
Formel: C₁₄H₂₇BO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546193
CAS-Nummer: 167692-95-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge