3'-Brom-2'-nitroacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1431-5G AN-1431-1G
COBBAN-1431-5GEA 1180 EUR InStock
COBBAN-1431-5G COBBAN-1431-1G
3'-Brom-2'-nitroacetanilid
3'-Brom-2'-nitroacetanilid
Formel: C₈H₇BrN₂O₃
MDL Number: MFCD11855831
CAS-Nummer: 99233-18-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge