2-Brom-N-cyclopentyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4439-1G CA-4439-5G
COBBCA-4439-1GEA 149 EUR InStock
COBBCA-4439-1G COBBCA-4439-5G
2-Brom-N-cyclopentyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N-cyclopentyl-5-fluorbenzamid
Formel: C₁₀H₉BrFNO
MDL Number: MFCD09800910
CAS-Nummer: 951884-13-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge