3-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0141-1G OT-0141-5G
COBBOT-0141-1GEA 204 EUR InStock
COBBOT-0141-1G COBBOT-0141-5G
3-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
MDL Number: MFCD07363819
CAS-Nummer: 871269-07-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge