Methylvanillat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4973-5G CA-4973-25G CA-4973-100G
COBBCA-4973-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBCA-4973-5G COBBCA-4973-25G COBBCA-4973-100G
Methylvanillat
Methylvanillat
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
MDL Number: MFCD00008438
CAS-Nummer: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge